28298-U
Tappi con ghiera con setti in Viton®
aluminum seal, open center, seal diam. 20 mm, 8 mm center hole, black Viton® septum, diam. × thickness 20 mm × 0.76 mm, pkg of 288 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
aluminum seal
black Viton® septum
Caratteristiche
closure type crimp seal
closure type crimp seal
8 mm center hole
Confezionamento
pkg of 288 ea
diam. × spessore
20 mm × 0.76 mm
Diam. sigillo
20 mm
Raccordi
thread for 20 mm
Note legali
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)