Documenti fondamentali
27326
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
clear cap, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121821
Materiali
PTFE/silicone septum
clear cap
Caratteristiche
closure type clear polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Descrizione generale
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
SupelMIP SPE-Bisphenol A gave high recovery for baseline resolution of five related compounds with LC-Fluorescence detection.