27047
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
15 mm × 45 mm
Volume
4 mL
Raccordi
thread for 13-425
Applicazioni
It may be used in HPLC analysis, for quantifying adsorption of the three cationic membrane-active peptides mastoparan X, melittin, and magainin 2.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)
Journal of analytical methods in chemistry, 2018, 7832987-7832987 (2018-11-14)
We developed a new method for MALDI-TOF MS detection of N-glycans derived from human serum. The synergistic combination of microwave-assisted Girard T derivatization, solid-phase extraction desalting, and an ionic liquid matrix (2, 5-dihydroxybenzoic acid/aniline) (GT-SPE-DHB/An) allowed of more sensitive N-glycans