Documenti fondamentali
25717
Supelco
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 3.0 m × 0.25 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
Materiali
fused silica tubing
Confezionamento
pkg of 1 ea
df
0.25 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
3.0 m × 0.25 mm
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)