25439
PTA-5 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
Sinonimo/i:
PTA-5, 30M .53MM 3.0UM
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Parametri
-60-260 °C temperature (isothermal)
-60-280 °C temperature (programmed)
Beta
44
df
3.00 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; base-modified poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
applicazioni
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
capillary non-polar
Descrizione generale
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Base-modified poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?