25386
Nukol Capillary GC Column
size × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
agenzia
meets requirements for USP G25 and G35
Parametri
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
Beta
265
df
0.50 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Misura × D.I.
60 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
applicazioni
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
Tipo di colonna
capillary polar
Categorie correlate
Descrizione generale
USP Code: This column meets USP G25 and G35 requirements.
Phase:
- Bonded
- Acid-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal) or 220 °C (programmed)
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?