25300-U
Colonna GC capillare SUPELCOWAX 10
L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 1.00 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
agenzia
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parametri
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
133
df
1.00 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
15 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
applicazioni
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
capillary polar
Descrizione generale
Codice USP: Questa colonna soddisfa i requisiti USP G16.
Fase:
- Legata
- Poli(etilenglicole)
- ≤Diam. int. 0,32 mm: Da 35 °C a 280 °C (isoterma o programmata)
- ≥0,53 mm DI, <2 μm: Da 35 °C a 280 °C (isoterma o programmata)
- ≥0,53 mm DI, ≥2 μm: Da 35 °C a 250 °C (isoterma o programmata)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?