Documenti fondamentali
24846
Supelco
Battery charger for M-5 / M-30
AC/DC input 220 V AC
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Battery charger for M-5 / M-30 are used as accessories in flow calibration devices for air sampling pumps.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)