Documenti fondamentali
24758
Supelco
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE/silicone, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121821
Materiali
PTFE/silicone
polypropylene seal
Caratteristiche
closure type snap ring seal
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Diametro
11 mm
Compatibilità
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)