24449
Supelcarb HC Hydrocarbon Trap
volume 120 cc, 1/4 in. fitting
Descrizione generale
Dimensions:
- 120 cc Trap: 111/8in. (28.2 cm) long x 13/8 in. (35 mm) diameter
- 750 cc Trap: 161/2 in. (41.9 cm) long x 25/16in. (59 mm) diameter
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)