24408
SGE Microvolume Syringe
1BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
23 ga
Descrizione
Plunger-in-needle syringe
Caratteristiche
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 000505
Lungh. × D.E. ago
70 mm × 0.63 mm
Volume
1 μL
Compatibilità
for use with Phillips/Unicam S8 and 4700 GC Autosystem
Categorie correlate
Descrizione generale
- nozzle tip with 0.12mm opening and caone shape for better septum
- full sample displacement
- plunger extended to the tip of the needle - Zero Dead Volume
- no sample carryover
- improved sample volume reproducibility
Applicazioni
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)