Key Documents
22454
Supelco
Boccole Supeltex M -2B con entrambe le estremità a tronco di cono
0.32 mm to like I.D. Column, pkg of 2 ea, I.D. 0.5 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Diam. int.
0.5 mm
Compatibilità
0.32 mm to like I.D. Column
Descrizione generale
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-211 (75% polyimide, 15% graphite, 10% PTFE)
  • Characteristics: Conforms easily to capillary column, ensuring an effective seal and less chance of breakage.
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)