Documenti fondamentali
21951
Valco® Precision Sampling plunger tips
size 1 mL, for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes, pkg of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE
PTFE plunger tip
PTFE tip
Misura siringa
1 mL
Descrizione
plunger tip for 1mL syringe
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
VICI 013933
Misura
1 mL
Compatibilità
for use with Series A, A-2, C, & D Precision Sampling Syringe
for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes
Descrizione generale
For series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas syringes. For 25 μL to 250 μL syringes, factory repair only.
Note legali
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)