21123
Fase stazionaria per GC
phase Triton X-100, bottle of 50 g
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Forma fisica
liquid
Confezionamento
bottle of 50 g
Parametri
temp. range at 0-200 °C
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Gruppo funzionale matrice
Triton X-100 phase
Solubilità
acetone: soluble
Tipo di colonna
packed GC
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
483.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
251 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)