Key Documents
21085-U
Supelco
Purge/Trap K Vocarb® 3000
for use with Dynatech "Dyna"
Sinonimo/i:
Vocarb® 3000 Purge Trap K, Dynatech
About This Item
Codice UNSPSC:
23151817
NACRES:
NB.21
applicazioni
environmental
Compatibilità
for use with Dynatech "Dyna"
Note legali
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)