21028
Fase stazionaria per GC
phase Carbowax 1540, pkg of 50 g
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 50 g
Livello qualitativo
Parametri
50-175 °C temp. range
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Gruppo funzionale matrice
Carbowax 1540 phase
Solubilità
chloroform: soluble
Tipo di colonna
packed GC
Descrizione generale
Applicazioni
Solo come componenti del kit
- Carbowax® 1540
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)