Documenti fondamentali
20808-U
Sigma-Aldrich
PTFE tape
tape L × W 288 in. × 1/2 in., pkg of 1 roll
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
Materiali
PTFE tape
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
250 °C (Maximum operating temperature)
Confezionamento
pkg of 1 roll
Lungh. × largh. nastro
288 in. × 1/2 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
Lubricate threads and eliminate leaks when making threaded pipe connections.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)