20343
Porapak™ Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak QS, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Confezionamento
bottle of 75 cc
Parametri
250 °C temp. limit
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Area superficiale
~550 m2/g
Matrice
Porapak QS
Dimensione particelle
80-100 mesh
Densità
~0.34 g/mL (free fall density)
Categorie correlate
Descrizione generale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Applicazioni
Nota a piè di pagina
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)