Documenti fondamentali
18542
Supelco
Cyclohexanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Formula condensata:
C6H11OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Beilstein:
906744
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
0.98 mmHg ( 25 °C)
Temp. autoaccensione
572 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
12.25 %
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
160-161 °C (lit.)
Punto di fusione
20-22 °C (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)