16761
2-Chloro-1,3-propanediol
analytical standard
Sinonimo/i:
2-MCPD, 2-Monochloro-propanediol, Glycerol β-chlorohydrin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC(Cl)CO
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2H2
DYPJJAAKPQKWTM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)