11887
Coated GC Packing
phase 4% Carbowax 20M + 0.8% KOH, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
bottle of 15 g
Livello qualitativo
Parametri
60-220 °C temp. range
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
60/80 Carbopack B support
Gruppo funzionale matrice
4% Carbowax 20M + 0.8% KOH phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for analyte group amines
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)