11827
Coated GC Packing
phase 0.2% Carbowax 1500, matrix 80/100 Carbopack C support, bottle of 15 g
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
bottle of 15 g
Livello qualitativo
Parametri
60-175 °C temp. range
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
80/100 Carbopack C support
Gruppo funzionale matrice
0.2% Carbowax 1500 phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for analyte group alcohols, esters, ketones, general use
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)