Documenti fondamentali
11041-U
Supelco
Adsorbente Carboxen®
matrix Carboxen 1006, 2 μm, bottle of 20 g
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.52
Nome Commerciale
Carboxen®
Livello qualitativo
Stato
powder
Confezionamento
bottle of 20 g
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
~715 m2/g
Matrice
Carboxen 1006
Gruppo funzionale matrice
carbon
Dimensione particelle
2 μm
Dimensione pori
~0.23 cm3/g macroporosity
~0.26 cm3/g mesoporosity
~0.29 cm3/g microporosity
~7-10 Å pore diameter
Densità
~0.26 g/mL (free fall density)
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Carboxen® adsorbent is ideally used for solid-phase microextraction (SPME). It is highly efficient in extraction of small polar molecules from aqueous solution.
Gli adsorbenti a base di carboni sintetici Carboxen® sono resine derivatizzate altamente ingegnerizzate a partire da precursori polimerici. Queste particelle non si deformano plasticamente come le resine e, a differenza dei carboni attivi, non generano particelle fini. Sono materiali che vengono spediti e conservati in condizioni asciutte. Queste resine derivatizzate aggiungono valore ad un ampio spettro di applicazioni di purificazione in quanto in grado di eliminare le impurezze dovute a molecole di piccole come di grandi dimensioni. Esse trovano impiego in processi di purificazione sia di fasi gassose sia di fasi liquide. A titolo di esempio, possiamo menzionare: la rimozione di catalizzatori omogenei da ingredienti farmaceutici attivi (API); in ambito biochimico, la rimozione da anticorpi monoclonali (mAb) di impurezze ad alto rischio quali le proteine provenienti dalle cellule ospite, la rimozione di metalli pesanti tossici, la purificazione di molecole clorurate o la rimozione di estraibili e rilasciabili. I pori a forma di cono determinano un miglioramento delle proprietà termodinamiche e cinetiche sia per quanto riguarda l′adsorbimento sia per quanto riguarda il desorbimento. I materiali adsorbenti della famiglia Carboxen® si differenziano tra loro quanto alla composizione percentuale relativa delle strutture dei pori (micro, meso e macro), alle dimensioni dell′area superficiale ed al valore del pH superficiale.
Applicazioni
Carboxen® 1006 was used as an extraction device for the determination of ochratoxins A and B in nuts and grain samples using an automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche e vantaggi
  • Sferiche
  • Dure (resistenza meccanica sec. ASTM 3802 >98%)
  • Stabili fino a 400 °C
  • Elevata purezza
  • Facili da impaccare
  • Stabili su tutta la scala del pH
  • Non creano contropressioni
  • Elevata resistenza allo shock osmotico
  • Distribuzione variabile delle dimensioni (macro, meso, micro) dei pori conici.
Altre note
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata ai Carboni adsorbenti
Note legali
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Applications of Solid Phase Microextraction.
Pawliszyn J.
Science, 64-65 (1999)
Keita Saito et al.
Journal of chromatography. A, 1220, 1-6 (2011-12-20)
A simple and sensitive method for the determination of ochratoxins A and B in nuts and grain samples was developed using an automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). Ochratoxins were separated within 5 min by
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres