Key Documents
10263
Supelco
Adsorbente Carboxen®
matrix Carboxen® 563, 20-45 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
23201100
Nome Commerciale
Carboxen®
Forma fisica
powder
Confezionamento
bottle of 10 g
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
~510 m2/g
Matrice
Carboxen® 563
Gruppo funzionale matrice
carbon
Dimensione particelle
20-45 mesh
Dimensione pori
~0.15 cm3/g mesoporosity
~0.24 cm3/g macroporosity
~0.24 cm3/g microporosity
~7-10 Å pore diameter
Densità
~0.52 g/mL (free fall density)
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Gli adsorbenti a base di carboni sintetici Carboxen® sono resine derivatizzate altamente ingegnerizzate a partire da precursori polimerici. Queste particelle non si deformano plasticamente come le resine e, a differenza dei carboni attivi, non generano particelle fini. Sono materiali che vengono spediti e conservati in condizioni asciutte. Queste resine derivatizzate aggiungono valore ad un ampio spettro di applicazioni di purificazione in quanto in grado di eliminare le impurezze dovute a molecole di piccole come di grandi dimensioni. Esse trovano impiego in processi di purificazione sia di fasi gassose sia di fasi liquide. A titolo di esempio, possiamo menzionare: la rimozione di catalizzatori omogenei da ingredienti farmaceutici attivi (API); in ambito biochimico, la rimozione da anticorpi monoclonali (mAb) di impurezze ad alto rischio quali le proteine provenienti dalle cellule ospite, la rimozione di metalli pesanti tossici, la purificazione di molecole clorurate o la rimozione di estraibili e rilasciabili. I pori a forma di cono determinano un miglioramento delle proprietà termodinamiche e cinetiche sia per quanto riguarda l′adsorbimento sia per quanto riguarda il desorbimento. I materiali adsorbenti della famiglia Carboxen® si differenziano tra loro quanto alla composizione percentuale relativa delle strutture dei pori (micro, meso e macro), alle dimensioni dell′area superficiale ed al valore del pH superficiale.
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche e vantaggi
  • Sferiche
  • Dure (resistenza meccanica sec. ASTM 3802 >98%)
  • Stabili fino a 400 °C
  • Elevata purezza
  • Facili da impaccare
  • Stabili su tutta la scala del pH
  • Non creano contropressioni
  • Elevata resistenza allo shock osmotico
  • Distribuzione variabile delle dimensioni (macro, meso, micro) dei pori conici.
Altre note
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata ai Carboni adsorbenti
Note legali
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Supercritical fluid extraction as a means of cleaning and desorbing common air sampling sorbents.
Bowyer JR and Joachim DP.
Chemosphere, 31 (3), 2905-2918 (1995)
RSC Chromatography Monographs
Pawliszyn J. et al.
Applications of Solid Phase Microextraction, 64-65 (1999)
Frank Sporkert et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 772(1), 45-51 (2002-05-23)
A new and in part automated headspace solid-phase microextraction method for quantitative determination of the highly toxic rodenticide fluoroacetic acid (FAA) in serum and other biological samples has been developed. FAA and deuterated acetic acid (internal standard) were extracted from
Filippo Maggi et al.
Chemistry & biodiversity, 8(1), 95-114 (2011-01-25)
Headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled with GC/FID and GC/MS was applied for the first time in the analysis of the volatile fraction of an Ephedra species. Notably, six Italian populations (Marche, Abruzzo, and Sardinia) of Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis, covering
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
Articoli
Carbon Molecular sieves (CMS) are a versatile range of adsorbents that can be tailored for specific applications. Supelco® scientists have been synthesizing synthetic CMS carbons for several decades, starting from tailoring of the starting polymers/copolymers, to modifying the final properties of the subsequent CMS carbon.