ZRB2101
Anti-N-WASP Antibody, clone 1D16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Actin nucleation-promoting factor WASL, Neural Wiskott-Aldrich syndrome protein 1.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D16, recombinant monoclonal
Descrizione
1D16 Clone
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 54.83 kDa
observed mol wt ~70 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
N-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... WASL(8976)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in C6 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected N-WASP in C6 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected N-WASP in C2C12, MCF-7, and Neuro2A cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected N-WASP in human kidney tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected N-WASP in MCF-7 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)