ZRB1818
Anti-Rab8A Antibody, clone 1N22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1N22, recombinant monoclonal
Descrizione
1N22 Clone
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 23.67 kDa
observed mol wt ~25 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey, mouse, canine, bovine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB8A(4218)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:3,000 dilution of this antibody detected Rab8A in MCF-7 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:3,000 dilution from a representative lot detected Rab8A in lysates from PC12 and HCT116 cells and from Human kidney tissue lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Rab8A in human kidney tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:300 dilution from a representative lot detected Rab8A in MCF-7 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)