ZRB1707
Anti-NQO1 Antibody, clone 1D12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D12, recombinant monoclonal
Descrizione
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 30.87 kDa
observed mol wt ~33 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NQO1(1728)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected NQO1 in HepG2 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected NQO1 in LNCap cells and in Mouse and Rat Liver lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected NQO1 in human stomach tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:300 dilution from a representative lot detected NQO1 in HepG2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1