ZMS1164
Anti-CDKL5/STK9 Antibody, clone 8F3.1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Cyclin-dependent kinase-like 5, EC:2.7.11.22, STK9, Serine/threonine-protein kinase 9
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
recombinant monoclonal
Descrizione
clone 8F3.1
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 107.5 kDa
observed mol wt ~120 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat
Confezionamento
antibody small pack of 25
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... CDKL5(6792)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CDKL5/STK9 in Mouse brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected c-Myc/DDK-tagged, full-length, Human recombinant CDKL5.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1