ZMS1110
Anti-Adenovirus Antibody, clone 20/11 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
20/11, recombinant monoclonal
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Forma fisica
lyophilized
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
adenovirus-infected cells
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in A549 cells infected with Adenovirus.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:100 dilution of this antibody detected Adenovirus in A549 cells infected with Adenovirus type 3.
Tested applications
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected Adenovirus in one million A549 cells infected with adenovirus.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Adenovirus in Formalin Fixed Paraffin Embedded (FFPE) section of a pellet of Adenovirus infected A549 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1