Documenti fondamentali
Z744244
Wilmad® Single Crystal Mounting Rod
size 4 mm, pack of 1
Sinonimo/i:
EPR Mounting Rod, Suprasil Mounting Rod
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Wilmad WG-856-Q
Misura
4 mm
Descrizione generale
These rods are manufactured with the highest grade of synthetic quartz to eliminate E′ center defects and paramagnetic material contaminations.
Applicazioni
EPR
Note legali
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)