Z744238
Wilmad® 150 ml Suprasil® Large Volume Liquid Nitrogen Dewar
pack of 1 ea
Sinonimo/i:
EPR cryo dewar, EPR dewar
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.15
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad WG-850-Q
Capacità
150 mL
Descrizione generale
Dewar Flasks provide a convenient alternative to Variable Temperature systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir.
Caratteristiche e vantaggi
150 mL flask lasts 30 minutes after a filling
Note legali
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)