Documenti fondamentali
Z744112
Direct Thermal Cryo-Tags®
white, W × L 1.69 in. × 0.75 in., pack of 500 ea (labels per rolllabels)
Sinonimo/i:
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
Materiali
white
Confezionamento
pack of 500 ea (labels per roll
labels)
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech DTCR-7500
tecniche
cryopreservation: suitable
Largh. × lungh.
1.69 in. × 0.75 in.
Descrizione generale
Temperature Range: 70°C to -196°C
Applicazioni
Cryogenics
Note legali
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)