Z744111
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
white, W × L 1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
Sinonimo/i:
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
white
Confezionamento
pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech DTCR-6100
tecniche
cryopreservation: suitable
Largh. × lungh.
1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in.
Descrizione generale
Temperature Range: 70°C to -196°C
Applicazioni
Cryogenics
Note legali
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)