Documenti
Z743344
Laser Cryo-Clear® labels
for 0.5 mL tubes, L × W 0.94 in. × 0.5 in., pkg of 2380 pkg
About This Item
Codice UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pkg of 2380 pkg
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech CLEAR-238
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × largh.
0.94 in. × 0.5 in.
Descrizione generale
Laser Cryo-Clear® labels
Note legali
Cryo-Clear is a registered trademark of Diversified Biotech
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2