Documenti fondamentali
Z742400
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
green, Holds 50 x slides 76x26 mm
Sinonimo/i:
slide storage
About This Item
Codice UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
Materiali
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
green
Caratteristiche
Holds 50 x slides 76x26 mm
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Ted Pella 2304-3-CS
Lungh. × Largh. × Alt.
164 mm (6.46 in.) × 110 mm (4.33 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Descrizione generale
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
Caratteristiche e vantaggi
  • Numbered index sheet in lid for quick identification
  • Foam liner
  • Stackable
  • ABS-durable/impact resistant
  • Hinged lid
  • Unique sliding compression latch
Note legali
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)