Z742233
Labnet Fastpette™ Pro Pipette Controller Accessories
PTFE filter, autoclavable, pore size 0.2 μm, pack of 5
Sinonimo/i:
pipet
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE filter
Caratteristiche
autoclavable
Confezionamento
pack of 5
Produttore/marchio commerciale
Labnet P2023
Dimensione pori
0.2 μm
Note legali
FastPette is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)