Z740305
Disposable Plastic Mini Serological Pipettes
capacity 10 mL
Sinonimo/i:
cell culture, ergonomic pipetting, pipette, pipetting, pyrogen free, serological, serum, shorty
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
plastic (Disposable)
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
graduations Subdivisions 0.2mL
plugged
Confezionamento
pack of 150 ea
Produttore/marchio commerciale
Cole Parmer 2299931
Campo di misura
accuracy: +1 - 2%
Capacità
10 mL
Descrizione generale
Product Details:
- Polystyrene, gamma sterilized & pyrogen free
- Easy to read graduations from +1 - 2%
- Unique filter plug stays put and eliminates lint fibers
- Color coded rings for easy identification
- Fiber free paper & plastic wrap ensures quick peel apart opening
- Dispenser box allows for access of pipettes without opening top; color coded with universal stacking design
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)