Z740295
RotoFlex® Plus bench top tube rotator rotisserie
for 10 - 15 mL tubes/7 tube capacity per rotisserie
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Cole Parmer 439738
Descrizione generale
The RotoFlex will accommodate a variety of tubes from 0.5 - 50 mL by simply changing the rotisserie.
Note legali
RotoFlex is a registered trademark of Argos Technologies, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)