Documenti fondamentali
Z722863
Centrifuga Universale 320/320R Hettich®
UNIVERSAL 320, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Sinonimo/i:
centrifuge hettich, hettich centrifuges
About This Item
Codice UNSPSC:
40161701
Caratteristiche
cooling: no
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1401-01
Parametri
16000 rpm
24900 rpm
tecniche
centrifugation: suitable
Alt. × largh. × prof.
346 mm (13.5 in.) × 395 mm (15.5 in.) × 520 mm (20.5 in.)
Peso
29 kg (64 lb)
Descrizione generale
  • Centrifuga da banco di capacità standard
  • Disponibili nelle versioni refrigerata (320 R) e non (320)
  • Capacità: 4 x 200 mL (rotore oscillante)/6x94 mL
  • Giri al minuto e forza centrifuga relativa (RPM/RCF) massimi: 15.000/21.382 (ad angolo fisso)
  • Intervallo di temperatura (320R): da -20 a +4 °C
  • Tecnologia di attenuazione rumore
  • Coperchio ad apertura e chiusura rapida a salvagocce.
  • 10 configurazioni definibili dall′utente
  • Conforme CE
Accessori speciali disponibili:
  • Fino a 8 porta vetrini per citologia
  • Piastre per microtitolazioni a pozzetti fondi
Nota: La centrifuga UNIVERSAL 320 offre prestazioni eccellenti e una completa linea di accessori per qualsiasi applicazione clinica o di ricerca. Le centrifughe UNIVERSAL 320/320R non solo sono versatili perché possono essere impiegate sia in applicazioni standard che specialistiche ma fanno anche risparmiare su costi e spazio nel contesto dell′ambiente di laboratorio.
Rotori e altri accessori della centrifuga sono venduti a parte.
Confezionamento
Etichetta CSA o cTUVus per Canada (SCC)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG