Z719536
Sorenson™ low binding Ultra G microtips
maximum volume 10 μL, pkg of 960 tips QuickRack, non-sterile
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
graduations
Confezionamento
case of 4800 ea 50 QuickRack of 96 tips
pack of 960 ea 10 QuickRack of 96 tips
pkg of 960 tips QuickRack
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 30470T
Volume massimo
10 μL
Volume
10 μL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)