Documenti fondamentali
Z707406
ThinSeal film
non-sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Materiali
polyester film
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Excel Scientific 100-THIN-PLT
tecniche
ELISA: suitable
Lunghezza
141 mm
Largh. × lungh.
7.94 cm × 14.1 cm
Larghezza
79.4 mm
Descrizione generale
Semi-pierceable, and leaves minimal residue. Polyester films just 25 μm thick, clearer and marginally pierceable with single-channel pipettes for sample recovery. Dimensions are 54.0 mm x 141.0 mm.
Note legali
ThinSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)