Z674826
Kern ABT analytical balances
weighing capacity 82 or 220 g, resolution: 0.01 or 0.1 mg, linearity: ±0.1 or 0.2 mg
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
230 V
Materiali
stainless steel weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern ABT 220-5DNM
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità di pesata
82 or 220 g, resolution: 0.01 or 0.1 mg, linearity: ±0.1 or 0.2 mg
Diam. piatto
80 mm
Misura
217 mm × 356 mm × 338 mm
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)