Z663085
Kern EW series Toploader balances
Kern EW 3000-2M + 963-127, DKD Calibration Certificate included
Sinonimo/i:
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
230 V
Materiali
stainless steel weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern EW 3000-2M + 963-127
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità di pesata
3,000 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
Largh. x prof. × alt.
180 mm × 230 mm × 85 mm
Diam. piattaforma
140 mm
Peso
2 kg
Batteria
rechargeable
Categorie correlate
Descrizione generale
- Large LCD display
- Capacity display
- Protective working cover
- Test weight
- 3 years warranty
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)