Z662771
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-45N, weighing capacity 1,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
Sinonimo/i:
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materiali
stainless steel weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern 440-45N
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità di pesata
1,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
Largh. x prof. × alt.
165 mm × 230 mm × 80 mm
Dimens. piattaforma
130 mm × 130 mm
Peso
~1 kg
Batteria
9 V
Descrizione generale
- RS 232 interface
- Function to determine percentages
- Protective working cover over display
- Battery supply possible
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)