Documenti fondamentali
Z658014
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, bucket/carrier for rotor 1628
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.22
Caratteristiche
Holds 1 x 15 mL tube
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1621
Disponibilità
available only in EU
not available in USA and Canada
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with rotor 1628 (Z665533)
Descrizione generale
  • compatible with rotor 1628 (Z665533)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)