Z654388
Consort EV series power supplies
EV243, output0-400 V, 0-300 mA, 0-50 W
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
230 V AC
Descrizione
3 × 4 mm sockets
30 ohms min load resistance
Produttore/marchio commerciale
EV243
Disponibilità
available only in EU
Parametri
0-40 °C ambient temperature
Largh. × prof. × alt.
24 cm × 20 cm × 13 cm
Peso
3 kg
Uscita
0-400 V, 0-300 mA, 0-50 W
Descrizione generale
- Timer 0-99.59 hour
- Volt hours 0-99.99 kVH
- LCD display, 2 × 16 characters
- Ground leakage detection 500 μA
- No load detection, programmable, overload detection
- 3600 values of data logging
- 0-95% non condensing humidity
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)