Z643130
Greiner 96 well plates, polypropylene
size 96 wells, suitable for ABI, skirt (Half skirted)
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless polypropylene
conical bottom natural wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt (Half skirted)
Confezionamento
case of 40
Produttore/marchio commerciale
Greiner 652290
Volume massimo
200 μL
Misura
96 well
96 wells
Volume d’esercizio
200 μL
Colore
clear
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Altre note
Compatibilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)