Z640514
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads, PCR Clean
volume 20-300 μL
Sinonimo/i:
pipetting tips
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
pack of 960 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030 073.827
Eppendorf® 022491741
Campo di misura del volume
20-300 μL
tecniche
PCR: suitable
Lunghezza
55 mm
Volume massimo
300 μL
Volume
20—300 μL
Descrizione generale
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately). PCR clean, free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors, batch related certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)