Z640271
Eppendorf® epT.I.P.S. box
volume range 100-5000 μL
Sinonimo/i:
pipetting tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
violet rack
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 24 (includes 1 reusable box)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030 073.169
Eppendorf® 022491385
Lunghezza
120 mm
Volume massimo
5 mL
Intervallo di volume
100-5000 μL
Descrizione generale
Autoclavable working box, optimized for multichannel pipettes, with removable lid and larger footprint to avoid tipping. Stackable. Supplied full of tips.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note