Z600628
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
optical glass, spectral range 320-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
optical glass
Descrizione
2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 110-OS
Parametri
320-2,500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
3,500 μL
Cammino ottico
10 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Descrizione generale
with PTFE stopper
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)